Kluczowe dokumenty
SYNF214250
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F214250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Z identycznymi pionowymi złączami bocznymi.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)