Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB2180
Sigma-Aldrich
Anti-Maxi K/BK channel Antibody, clone 3D15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Podjednostka alfa-1 kanału potasowego aktywowanego wapniem;Kanał BK;BKCA alfa;Podjednostka alfa-1 podrodziny M kanału potasowego aktywowanego wapniem;K(VCA)alfa;KCa1.1;Kanał Maxi K;MaxiK;Slo-alpha;Slo1;Slowpoke homolog;Slo homolog;hSlo
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D15, recombinant monoclonal
opis
3D15 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 137.56 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
sheep, horse, bovine, feline, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNMA1(3778)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3D15 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa podjednostkę alfa-1 kanału potasowego aktywowanego wapniem (kanał Maxi K/BK). Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowej połowy podjednostki alfa-1 ludzkiego kanału potasowego aktywowanego wapniem (kanał Maxi K/BK).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło kanał Maxi K/BK w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło kanał Maxi K/BK w lizatach tkanki mózgowej człowieka i szczura.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kanał Maxi K/BK w skrawkach tkanki ludzkiego móżdżku.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd kanału Maxi K/BK z KD wynoszącym 1,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło kanał Maxi K/BK w komórkach A549 i C6.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło kanał Maxi K/BK w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Opis wartości docelowych
Podjednostka alfa-1 kanału potasowego aktywowanego wapniem (UniProt: Q12791; znany również jako kanał BK, BKCA alfa, podjednostka alfa-1 aktywowanego wapniem kanału potasowego podrodziny M, K(VCA)alfa, KCa1.1, kanał Maxi K, MaxiK, Slo-alpha, Slo1, Slowpoke homolog, Slo homolog, hSlo) jest kodowany przez gen KCNMA1 (znany również jako KCNMA, SLO) (Gene ID: 3778) u człowieka. Maxi K jest homotetramerycznym, wieloprzepustowym białkiem błonowym, które zawiera pięć domen zewnątrzkomórkowych, siedem domen transbłonowych (S0-S6), cztery domeny cytoplazmatyczne i jeden region tworzący pory (aa 336-358). Z wyjątkiem monocytów, ulega on szerokiej ekspresji. Służy jako kanał K+ aktywowany napięciem i Ca2+ o dużym przewodnictwie, który odgrywa rolę w sygnalizacji komórkowej poprzez interakcję z wieloma białkami w błonie plazmatycznej i organellach wewnątrzkomórkowych, w tym retikulum endoplazmatycznym, jądrze i mitochondriach. Jego struktura składa się z czterech podjednostek, z których każda składa się z 7 segmentów transbłonowych i dużego C-końca, który stanowi około dwóch trzecich białka. Segment S4 (aa 265-285), który zawiera serię dodatnio naładowanych aminokwasów w co trzeciej pozycji, służy jako czujnik napięcia. Kanał Maxi K odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu pobudliwości w wielu układach, takich jak regulacja skurczu mięśni gładkich, strojenie komórek rzęsatych w ślimaku, regulacja uwalniania przekaźników i odporność wrodzona. W mięśniach gładkich jego aktywacja przez wysoki poziom Ca2+, spowodowany przez receptory ryanodynowe w retikulum sarkoplazmatycznym, reguluje potencjał błonowy. W komórkach ślimaka jego liczba i właściwości kinetyczne częściowo określają charakterystyczną częstotliwość każdej komórki włoskowatej, a tym samym pomagają ustalić mapę tonotopową. Maxi K jest wysoce wrażliwy na iberiotoksynę i charybdotoksynę. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Toro, L., et al. (2014). Pflugers Arch. 466(5); 875-886).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)