Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA021146
Sigma-Aldrich
Anti-ATXN2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab3
Synonim(y):
Anti-Ataxin-2, Anti-Spinocerebellar ataxia type 2 protein, Anti-Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
RHPRNHRVSAGRGSISSGLEFVSHNPPSEAATPPVARTSPSGGTWSSVVSGVPRLSPKTHRPRSPRQNSIGNTPSGPVLASPQAGIIPTEAVAMPIPAASPTPASPASNRAVTPSSEAKDSRLQDQRQNSPAGNKENIKPNET
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATXN2(6311)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ataxin-2 (ATXN2) jest mapowany na ludzki chromosom 12q24.1. Białko należy do rodziny ataksyn-2. ATXN2 jest obecna w retikulum endoplazmatycznym, błonie plazmatycznej i sieci trans-Golgiego w zależności od partnera interakcji.
Immunogen
Ataxin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Niestabilna ekspansja domeny poliglutaminowej ataksyny-2 (ATXN2) powoduje choroby neurodegeneracyjne, w tym ataksję rdzeniowo-móżdżkową typu 2, otępienie czołowo-skroniowe i stwardnienie zanikowe boczne. Sposób działania obejmuje asocjację ATXN2 z polirybosomami i białkiem wiążącym poli(A), zakłócając w ten sposób regulację translacji określonych mRNA. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w ATXN2 jest związany ze schizofrenią. ATXN2 jest związany z kompleksem endocytozy i odgrywa rolę w cyklu receptora endocytarnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73803
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karan J Abraham et al.
Nucleic acids research, 44(18), 8870-8884 (2016-08-31)
Dietary calorie restriction is a broadly acting intervention that extends the lifespan of various organisms from yeast to mammals. On another front, magnesium (Mg2+) is an essential biological metal critical to fundamental cellular processes and is commonly used as both
Serena Lattante et al.
Neurology, 83(11), 990-995 (2014-08-08)
The aim of this study was to establish the frequency of ATXN2 polyglutamine (polyQ) expansion in large cohorts of patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS), frontotemporal dementia (FTD), and progressive supranuclear palsy (PSP), and to evaluate whether ATXN2 could act
Adriano Chiò et al.
Neurology, 84(3), 251-258 (2014-12-21)
To analyze the frequency and clinical characteristics of patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) with intermediate-length (CAG) expansion (encoding 27-33 glutamines, polyQ) in the ATXN2 gene, in a population-based cohort of Italian patients with ALS (discovery cohort), and to replicate
Terrence F Satterfield et al.
Human molecular genetics, 15(16), 2523-2532 (2006-07-13)
Mutations resulting in the expansion of a polyglutamine tract in the protein ataxin-2 give rise to the neurodegenerative disorders spinocerebellar ataxia type 2 and Parkinson's disease. The normal cellular function of ataxin-2 and the mechanism by which polyglutamine expansion of
David Nonis et al.
Cellular signalling, 20(10), 1725-1739 (2008-07-08)
Ataxin-2 is a novel protein, where the unstable expansion of an internal polyglutamine domain can cause the neurodegenerative disease Spinocerebellar Ataxia type 2 (SCA2). To elucidate its cellular function, we have used full-length ataxin-2 as bait in a yeast two-hybrid
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA021146-25UL4061842875443
HPA021146-100UL4061836314989