Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA020339
Sigma-Aldrich
Anti-ATXN2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Ataxin-2, Anti-Spinocerebellar ataxia type 2 protein, Anti-Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EGHSINTRENKYIPPGQRNREVISWGSGRQNSPRMGQPGSGSMPSRSTSHTSDFNPNSGSDQRVVNGGVPWPSPCPSPSSRPPSRYQSGPNSLPPRAATPTRPPSRPPSRPSRPPSHPSAHGSPAPVSTMPKRMSSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATXN2(6311)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ataksyna-2 (ATXN2) to białko o masie 140 kDa, które należy do rodziny białek like-Sm (LSm). Kodujący ją gen zlokalizowany jest na chromosomie 12q24.
Immunogen
Ataxin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ATXN2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Ataksyna-2 (ATXN2) bierze udział w regulacji wzrostu komórek, proliferacji i zmienia białko wiążące DNA 43kDa (TDP-43). Może być zaangażowana w wiązanie się z elementami cis-regulacyjnymi mRNA w celu ich stabilizacji za pomocą cytoplazmatycznego białka wiążącego poli(A) 1 (PABPC1). Ta funkcja ATXN2 pomaga kontrolować metabolizm RNA. Mutacja w genie kodującym to białko jest związana z ataksją rdzeniowo-móżdżkową typu 2 (SCA2).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73802
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chaodong Wang et al.
Neurobiology of aging, 36(1), 545-545 (2014-09-06)
CAG expansion within the exon 1 of ataxin-2 (ATXN2) gene responsible for spinocerebellar ataxia-2 (SCA2) has been reported to cause pure parkinsonism and other neurodegenerative disorders. However, it remains unclear whether CAG expansion is the only cause for SCA2 and
Moe Yokoshi et al.
Molecular cell, 55(2), 186-198 (2014-06-24)
It has been proposed that Ataxin-2, a member of the like-Sm (LSm) protein family, participates in the regulation of RNA metabolism through interaction with PABPC1. However, the exact biological mechanism and in vivo targets remain unknown. Here, we report that
Annalese G Neuenschwander et al.
JAMA neurology, 71(12), 1529-1534 (2014-10-07)
Repeats of CAG in the ataxin 2 gene (ATXN2) in the long-normal range (sometimes referred to as intermediate) have been identified as modifiers of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) risk. Prior studies have used thresholding considering various cutoffs for ATXN2 repeat
Rachel H Tan et al.
Annals of neurology, 79(2), 295-305 (2015-11-26)
Despite evidence suggesting that the cerebellum may be targeted in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), particularly in cases with repeat expansions in the ATXN2 and C9ORF72 genes, the integrity of cerebellar neurons has yet to be examined. The present study undertakes
Christian Kaehler et al.
PloS one, 7(11), e50134-e50134 (2012-12-05)
Paralogs for several proteins implicated in neurodegenerative disorders have been identified and explored to further facilitate the identification of molecular mechanisms contributing to disease pathogenesis. For the disease-causing protein in spinocerebellar ataxia type 2, ataxin-2, a paralog of unknown function