Kluczowe dokumenty
HPA015794
Sigma-Aldrich
Anti-PKD2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Autosomal dominant polycystic kidney disease type II protein, Anti-Polycystic kidney disease 2 protein, Anti-Polycystin-2, Anti-Polycystwin, Anti-R48321
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
REDLDLDHSSLPRPMSSRSFPRSLDDSEEDDDEDSGHSSRRRGSISSGVSYEEFQVLVRRVDRMEHSIGSIVSKIDAVIVKLEIMERAKLKRREVLGRLLDGVAEDERLGRDSEIHREQMERLVREELERWESDDAASQISH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKD2(5311)
Opis ogólny
Polycystyna 2 (PKD2), kanał kationowy o przejściowym potencjale receptorowym (TRP), składa się z sześciu domen transmembranowych i jest obecny w tętnicach, zwłaszcza krezki i mózgu. Należy do podrodziny kanałów jonowych TRP. Gen PKD2 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q22.1.
Immunogen
Polycystin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Polycystyna 2 (PKD2) kompleksuje się z PKD1. Reguluje ogólnoustrojowe ciśnienie krwi i służy jako cel do obniżenia wysokiego ciśnienia krwi.
Polycystyna-2 jest białkiem kodowanym przez gen PKD2 u ludzi i należy do rodziny receptorów przejściowego potencjału (TRP). Jest to nieselektywny kanał kationowy, który pomaga w regulacji kanału Ca2+. Gen ten jest zależnym od wapnia kanałem wapniowym. Mutacja w tym genie jest związana z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73463
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexis Hofherr et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 14854-14867 (2014-04-11)
Glycosylation plays a critical role in the biogenesis and function of membrane proteins. Transient receptor potential channel TRPP2 is a nonselective cation channel that is mutated in autosomal dominant polycystic kidney disease. TRPP2 has been shown to be heavily N-glycosylated
Peter S Shen et al.
Cell, 167(3), 763-773 (2016-10-22)
The Polycystic Kidney Disease 2 (Pkd2) gene is mutated in autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), one of the most common human monogenic disorders. Here, we present the cryo-EM structure of PKD2 in lipid bilayers at 3.0 Å resolution, which establishes
Ivana Y Kuo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(5), 2332-2346 (2014-02-22)
Polycystin 2 (PC2) is a calcium-dependent calcium channel, and mutations to human PC2 (hPC2) are associated with polycystic kidney disease. The C-terminal tail of hPC2 contains 2 EF hand motifs, but only the second binds calcium. Here, we investigate whether
Yifei Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(16), 10544-10554 (2015-02-27)
Polycystin-2 (PC2) belongs to the transient receptor potential (TRP) family and forms a Ca(2+)-regulated channel. The C-terminal cytoplasmic tail of human PC2 (HPC2 Cterm) is important for PC2 channel assembly and regulation. In this study, we characterized the oligomeric states
Xiuping Zhou et al.
Cancer letters, 355(1), 121-129 (2014-09-15)
Protein kinase D2 (PKD2) has been demonstrated to promote tumorigenesis in many types of cancers. However, how PKD2 regulates cancer cell growth is largely unknown. In this study, we found that over-expression of PKD2 promoted glioma cell growth but down-regulation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA015794-100UL4061836311735
HPA015794-25UL4061842805655