Merck
Wszystkie zdjęcia(20)
Kluczowe dokumenty
ZRB1610
Sigma-Aldrich
Anti-p38γ MAPK Antibody, clone 1N13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 12; EC:2.7.11.24; kinaza MAP 12; MAPK 12; kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 6; ERK-6; kinaza białkowa aktywowana mitogenami p38 gamma; kinaza MAP p38 gamma; kinaza białkowa aktywowana stresem 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1N13, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 41.94 kDa
observed mol wt ~38 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, monkey, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1N13 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kinazę MAP p38g. Celuje w epitop w obrębie 23 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 23 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej kinazy MAP p38g.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło p38 MAPK w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło p38g MAPK w lizatach komórek C6 i HepG2.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło p38g MAPK w wycinkach tkanki ludzkich mięśni szkieletowych.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło p38g MAPK w komórkach A431, HeLa, HepG2 i NIH3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 12 (UniProt: P53778; znana również jako EC:2.7.11.24, MAP kinase 12, MAPK 12, Extracellular signal-regulated kinase 6, ERK-6, Mitogen-activated protein kinase p38 gamma, MAP kinase p38 gamma, Stress-activated protein kinase 3) jest kodowana przez gen MAPK12 (znany również jako ERK6, SAPK3) (Gene ID: 6300) u człowieka. p38g jest kinazą serynowo-treoninową, która jest istotnym składnikiem szlaku sygnałowego kinazy MAP. Odgrywa ważną rolę w kaskadach odpowiedzi komórkowych wywoływanych przez bodźce zewnątrzkomórkowe, takie jak cytokiny prozapalne i stres fizyczny, prowadząc do bezpośredniej aktywacji ELK1 i ATF2. Jest wysoce ekspresjonowany w mięśniach szkieletowych i sercu podczas różnicowania mięśni, a jego knockdown upośledza tworzenie kardiomiocytów. Odgrywa również rolę w blokowaniu przedwczesnego różnicowania mioblastów i komórek macierzystych mięśni szkieletowych. p38g jest również wymagany do regulacji PGC-1a w biogenezie mitochondriów w odpowiedzi na ćwiczenia wytrzymałościowe. Jest on aktywowany przez podwójną fosforylację Thr-183 i Tyr-185 przez MKK3 i MKK6. Wykazano, że ulega nadekspresji w wysoce przerzutowych liniach komórkowych raka piersi, a jego ekspresja jest preferencyjnie związana z podstawowymi i przerzutowymi fenotypami próbek nowotworów piersi. Jego ekspresja jest regulowana w dół przez p38g, a jego interakcja z pojedynczą domeną PDZ białkowej fosfatazy tyrozynowej (PTPH1) prowadzi do jej defosforylacji i inaktywacji. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Escos, A., et al. (2016). Front. Cell Dev. Biol., 4; 31; Gillespie, MA., et al. (2009). J. Cell Biol. 187(7); 991-1005).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)