1.11955
Hemacolor® Rapid staining of blood smear
Solution 1: fixing solution
Synonim(y):
Methanol, MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol, Methyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.11 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
siła działania
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
36 %
IVD
for in vitro diagnostic use
metody
microbe id | staining: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The package is sufficient for 1250 - 5000 applications. The buffer tablets according to Weise pH 7.2 (Product number 1.09468) are also available in larger pack sizes, thus, they can be useful for higher demands. The three solutions needed for staining are all available individually as:
Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution 1, fixing solution (Product number 1.11955)
Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution 2, colour reagent red (Product number 1.11956)
Hemacolor® Rapid staining of blood smear solution 3, colour reagent blue (Product number 1.11957)
or they can be purchased as staining sets:
Hemacolor® Rapid staining of blood smear (Product number 1.11674) 3 x 100 ml
Hemacolor® Rapid staining of blood smear (Product number 1.11661) 3 x 500 ml
For more details, please see instructions for use (IFU). This product is registered as IVD and CE marked.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup