Kluczowe dokumenty
MAB3872
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PPAR γ, izoforma 1 i 2
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Synonim(y):
PPAR gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARG(5468)
Opis ogólny
Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR) są receptorami jądrowymi zaangażowanymi w transport i metabolizm lipidów. W związku z tym ich rola w chorobach przewlekłych, takich jak cukrzyca, otyłość, miażdżyca i rak, jest intensywnie badana. Aktywność transkrypcyjna PPAR jest regulowana przez wiązanie kwasów tłuszczowych. Zidentyfikowano trzy izotypy PPAR: a, b i g. PPARg stymuluje lipolizę krążących trójglicerydów, a następnie wychwyt kwasów tłuszczowych do komórek tłuszczowych. PPAR może wiązać się z DNA tylko jako heterodimer z receptorem retinoidu X (RXR).
Specyficzność
Reaguje z ludzkim PPAR gamma2. Przeciwciało reaguje również z PPAR gamma1 ze względu na homologię sekwencji immunogenu. Immunogen nie wykazuje homologii z PPAR alfa lub PPAR beta.
Immunogen
Epitop: izoforma 1 i 2
Syntetyczny peptyd z aminokwasów 107-121 ludzkiego PPAR gamma2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PPAR γ, izoforma 1 i 2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania PPAR gamma, znanego również jako receptor γ aktywowany proliferatorami peroksysomów i zostało zatwierdzone w testach ELISA, ICC i WB.
Opis wartości docelowych
67 kDa
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek THP-1, lizat komórek 3T3-L1 lub lizat komórek U-937
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Younho Han et al.
Scientific reports, 6, 35655-35655 (2016-10-19)
Osterix is a novel bone-related transcription factor involved in osteoblast differentiation, and bone maturation. Because a reciprocal relationship exists between adipocyte and osteoblast differentiation of bone marrow derived mesenchymal stem cells, we hypothesized that Osterix might have a role in
Regional anatomic and age effects on cell function of human adipose-derived stem cells.
Bret M Schipper,Kacey G Marra,Wei Zhang,Albert D Donnenberg,J Peter Rubin
Annals of Plastic Surgery null
Qi Tang et al.
International journal of molecular medicine, 40(3), 713-720 (2017-07-22)
Adipose tissue engraftment has become a well-established therapy in plastic and reconstructive surgery used to restore age-related or injury-related soft tissue loss. However, the unpredictable absorption rates limit its further application. Some clinicians have noted that more optimal aesthetic results
Yifeng Jin et al.
Scientific reports, 6, 34661-34661 (2016-10-04)
Conformational change in helix 12 can alter ligand-induced PPARγ activity; based on this reason, isoquinolinoquinazolinones, structural homologs of berberine, were designed and synthesized as PPARγ antagonists. Computational docking and mutational study indicated that isoquinolinoquinazolinones form hydrogen bonds with the Cys285
William P Cawthorn et al.
Bone, 50(2), 477-489 (2011-08-30)
Wnt10b is an established regulator of mesenchymal stem cell (MSC) fate that inhibits adipogenesis and stimulates osteoblastogenesis, thereby impacting bone mass in vivo. However, downstream mechanisms through which Wnt10b exerts these effects are poorly understood. Moreover, whether other endogenous Wnt