ABN1445
Anti-PPAR-gamma Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, PPAR-gamma, PPARgamma
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPARG(5468)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected PPAR-gamma in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PPAR-gamma in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1