MABN1191
Anti-Parvalbumin Antibody, clone 4E9.2
clone 4E9.2, from mouse
Synonim(y):
Parvalbumin alpha, Parvalbumin, PV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E9.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVALB(5816)
mouse ... Pvalb(19293)
rat ... Pvalb(25269)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Parvalbumin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1