SRP2097
HIF-1 α, C-terminal activation domain (776-826 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HIF-1alpha, HIF1, HIF1-alpha, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~6.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
700 μg/mL
kolor
colorless to clear
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.