AB1559P
Anti-Adenosine A2a Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
pig, bovine, canine, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADORA2A(135)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blot: 1-10 μg/mL (Chemiluminescence technique), 40-100 μg membrane proteins/lane of striatal membranes. Higher concentrations of the antibody may be necessary if colorimetric detection or milk-based antibody diluent are used.
Immunocytochemistry: Caufield, 2003. Light 2% PFA fixation 5-10 minutes --long fixations lower staining intensity.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A2aR peptide (Cat. Number AG285)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Circadian Rhythm & Sleep
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2