AB1587P
Anti-Adenosine A1 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, sheep, guinea pig, pig
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADORA1(134)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: Caufield, 2003. Light 2% PFA fixation 5-10 minutes --long fixations lower staining intensity.
Western blot: 1-10 μg/mL (Chemiluminescence technique): Membrane preparations are recommended for enhanced signals {Smith et al (2001) Biochem Pharmacology 61:237-244} Higher concentrations of the antibody may be necessary if calorimetric detection or milk-based antibody diluent are used.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A1R peptide (Cat. Number AG289)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Circadian Rhythm & Sleep
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2