Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA026803
Sigma-Aldrich
Anti-RNF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BAP-1, Anti-BAP1, Anti-DING, Anti-HIPI3, Anti-RING1B, Anti-RING2, Anti-ring finger protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
ALISKIYPSRDEYEAHQERVLARINKHNNQQALSHSIEEGLKIQAMNRLQRGKKQQIENGSGAEDNGDSSHCSNASTHSNQEAGPSNKRTKTSDDSGLELDNNNAAMAIDPVMDGASEIELV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF2(6045)
Opis ogólny
Białko RING finger protein 2 (RNF2), znane również jako RNF1b, składa się z 336 aminokwasów i należy do rodziny białek PcG (polycomb-group). Białko to jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1q25.3. Kodowane białko charakteryzuje się unikalnym motywem palca RING C3HC4.
Immunogen
ring finger protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko RING finger 2 (RNF2), w połączeniu z prohibityną, reguluje aktywność czynnika transkrypcyjnego E2F 1 (E2F1) poprzez bezpośredni szlak za pośrednictwem prohibityny i pośredni szlak za pośrednictwem p16. Rnf2 może działać jako istotny czynnik montażowy w PRC (kompleksie represyjnym Polycomb), który jest wymagany do rozwoju ssaków. Zmniejszenie ekspresji Rnf2 lub ring1b powoduje zatrzymanie gastrulacji i zahamowanie cyklu komórkowego. Nadekspresja RNF2 powoduje patogenezę raka urotelialnego pęcherza moczowego (UCB). RNF2 oddziałuje z enzymami sprzęgającymi ubikwitynę E2 i wykazuje aktywność ligazy ubikwityny E3. RNF2 odgrywa kluczową rolę w przeżyciu i proliferacji komórek nowotworowych, dlatego może służyć jako potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu i zapobieganiu nowotworom.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71062
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Knockdown of RNF2 induces apoptosis by regulating MDM2 and p53 stability.
Wen W
Oncogene, 33(4), 421-428 (2014)
Overexpression of RNF2 Is an Independent Predictor of Outcome in Patients with Urothelial Carcinoma of the Bladder Undergoing Radical Cystectomy.
Li XD
Scientific Reports, 6:20894 (2016)
Łukasz Kuźbicki et al.
Oncotarget, 9(25), 17656-17663 (2018-05-01)
Recent studies involving melanoma cell lines suggest that enhanced expression of epigenetic regulator RNF2 supports proliferation and promotes metastasis. However, it is not clear to what extent those data apply to disease progression and prognosis for melanoma patients. Therefore the
RNF2 interacts with the linker region of the human P-glycoprotein.
Rao PS
International Journal of Oncology, 29(6), 1413-1419 (2006)
Prohibitin interacts with RNF2 and regulates E2F1 function via dual pathways.
Choi D
Oncogene, 27(12), 1716-1725 (2008)