Kluczowe dokumenty
SAB4600234
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF488A F(ab′)2 fragment of antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i jest powszechnie wyrażanym przeciwciałem surowicy. Immunoglobulina ma dwa łańcuchy ciężkie i dwa łańcuchy lekkie połączone wiązaniem dwusiarczkowym. Jest to glikoproteina, która pomaga głównie w obronie immunologicznej. IgG jest główną klasą immunoglobulin. Immunoglobulina G (IgG) uczestniczy w nadwrażliwości typu II i typu III. Królicza IgG jest dalej podzielona na pięć klas - IgM, IgG, IgA, IgD i IgE. Ma tylko jeden wariant IgG z jednym międzyciężkim mostkiem dwusiarczkowym. Pomaga w opsonizacji, wiązaniu dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.
Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysokiej jakości fragmentu F(ab′)2 koziej anty-króliczej IgG (H+L) zielonym barwnikiem fluorescencyjnym CF488A. CF488A jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego zielonego barwnika fluorescencyjnego FITC (lub fluoresceiny) ze względu na jego wyjątkową jasność i fotostabilność. CF488A jest porównywalnie jasny i fotostabilny do Alexa Fluor 488. Jednak koniugaty przeciwciał przygotowane z CF488A są bardziej specyficzne niż te przygotowane z Alexa Fluor 488, ponieważ CF488A, będąc minimalnie naładowanym, nie zmienia znacząco punktów izoelektrycznych przeciwciał, jak robi to Alexa Fluor 488
Specyficzność
Wiąże się z pełnocząsteczkową króliczą IgG i lekkimi łańcuchami innych króliczych immunoglobulin.
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Rabbit IgG (H+L), 6338 488A zostało użyte do western blottingu i immunobarwienia.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular Genetics of Immunoglobulin (1987)
Toll-like receptor 2-mediated NF-kappa B pathway activation in ocular surface epithelial cells.
Hou A, et al.
Eye and Vision (London, England), 4(1), 17-17 (2017)
The Immunoglobulins: Structure and Function (1998)
Plastic embedding immunolabeled large-volume samples for three-dimensional high-resolution imaging.
Gang Y, et al.
Biomedical Optics Express, 8(8), 3583-3596 (2017)
Aihua Hou et al.
Eye and vision (London, England), 4, 17-17 (2017-07-15)
Gram-positive bacteria stimulate Toll-like receptor (TLR) 2 and then activate the pro-inflammatory nuclear factor-kappa B (NF-κB) pathway. As the human ocular surface is heavily colonised by gram-positive cocci bacteria, a balance of activation/repression of NF-κB target genes is essential to