Merck
SAB4600068
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF 555 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 555 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 555 nm; λem 565 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) jest główną klasą rodziny immunoglobulin i ulega szerokiej ekspresji w surowicy. Przeciwciało to zawiera łańcuch ciężki gamma (γ) w regionie stałym (C). Monomeryczna struktura IgG zawiera dwa identyczne łańcuchy ciężkie i dwa identyczne łańcuchy lekkie o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe związane z łączeniem dwóch łańcuchów ciężkich, łączeniem łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem migrującym przez łożysko do płodu. IgG matki biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Rabbit IgG (H+L), 6338 555 wyprodukowane u kozy zostało użyte w immunohistochemii.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exorhodopsin and melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Eilertsen M
The Journal of Comparative Neurology, 522, 4003-4022 (2014)
Erika Cecon et al.
British journal of pharmacology, 176(18), 3475-3488 (2019-04-14)
Progressive dysfunction of cholinergic transmission is a well-known characteristic of Alzheimer's disease (AD). Amyloid β (Aβ) peptide oligomers are known to play a central role in AD and are suggested to impair the function of the cholinergic nicotinic ACh receptor
Nidheesh Dadheech et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 327-327 (2020-08-01)
Despite the potential, bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) show limitations for beta (ß)-cell replacement therapy due to inefficient methods to deliver BMSCs into pancreatic lineage. In this study, we report TGF-ß family member protein, Activin-a potential to stimulate efficient
Mariann Eilertsen et al.
The Journal of comparative neurology, 522(18), 4003-4022 (2014-07-22)
The complexity of the nonvisual photoreception systems in teleosts has just started to be appreciated, with colocalization of multiple photoreceptor types with unresolved functions. Here we describe an intricate expression pattern of melanopsins in early life stages of the marine
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Simister NE and Story CM.
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)