Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4600042
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), CF 488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgG są obecne w dużych ilościach w ludzkiej surowicy. Stanowi około 10-20% białek osocza. IgG składa się z glikoprotein, z których 82-96% stanowią białka, a 4-18% węglowodany. Składa się z czterech podklas, tj. IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4. IgG składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych - dwóch łańcuchów ciężkich (łańcuchy γ) i dwóch łańcuchów lekkich (łańcuchy κ lub λ), które są połączone międzyłańcuchowymi wiązaniami disiarczkowymi. Łańcuchy ciężki i lekki są połączone w domenie VH i CH1, tworząc ramię Fab (wiązanie fragmentu antygenu). Antygen wiąże się z regionami V przeciwciała.
Specyficzność
Wiąże wszystkie mysie IgG
Immunogen
mysie IgG (H+L)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Mouse IgG (H+L), 6338 488A wyprodukowane u kozy zostało użyte w immunohistochemii i cytometrii przepływowej.
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem wykorzystane, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Cytometria przepływowa/sortowanie komórek (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
IgG to przeciwciała glikoproteinowe, które modulują kilka odpowiedzi immunologicznych. Odgrywają główną rolę w zapewnianiu odporności niemowlęciu od matki przez łożysko. IgG aktywują układ dopełniacza i regulują cytotoksyczność komórkową zależną od przeciwciał (ADCC).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Adamczyk et al.
Journal of immunological methods, 237(1-2), 95-104 (2000-03-22)
On-line liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) has been utilized to monitor the papain digestion of mouse monoclonal antibodies (mAb) of different subclasses (IgG1, IgG2a, IgG2b, and IgG3). The method is simple, rapid, sensitive, and allows for simultaneous determination of
Esam H Alhamad et al.
Annals of thoracic medicine, 10(4), 279-283 (2015-12-15)
Current protocols for detection of circulating fibrocytes (CFs) in peripheral blood described in various pulmonary and nonpulmonary disorders involve complex and time consuming, non standardized techniques. Testing a method to rapidly detect and quantify CFs using whole blood lysis flow
Patricia Palmeira et al.
Clinical & developmental immunology, 2012, 985646-985646 (2012-01-12)
Placental transfer of maternal IgG antibodies to the fetus is an important mechanism that provides protection to the infant while his/her humoral response is inefficient. IgG is the only antibody class that significantly crosses the human placenta. This crossing is
Rapid detection of circulating fibrocytes by flowcytometry in idiopathic pulmonary fibrosis
Alhamad E H, et al.
Annals of Thoracic Medicine, 10(4), 279-279 (2015)
Mechanical loading induces the expression of a Pol I regulon at the onset of skeletal muscle hypertrophy.
von Walden, F., et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 10, 1523-1530 (2012)