Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4600044
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF 488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 488A conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 490 nm; λem 515 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin i składa się z łańcucha ciężkiego gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko rozpowszechnionym przeciwciałem w surowicy. Monomeryczna struktura IgG składa się z dwóch identycznych łańcuchów ciężkich i dwóch identycznych łańcuchów lekkich o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa, pierwotna struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe zaangażowane w łączenie dwóch łańcuchów ciężkich, łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i uwalniane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki jest jedynym przeciwciałem transportowanym przez łożysko do płodu. Matczyne IgG biernie uodparnia niemowlęta.
6338488Ato zielony barwnik fluorescencyjny ze wzbudzającą linią lasera argonowego o długości fali 488 nm. 6338 488A jest minimalnie naładowany, co zmniejsza niespecyficzne wiązanie koniugatów przeciwciał. 6338488Ajest wysoce rozpuszczalnym w wodzie i niewrażliwym na pH barwnikiem o masie cząsteczkowej ~710. Barwnik ten ma maksima absorpcji/emisji przy 490/515nm i jest wysoce fotostabilny.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Actin-binding rho activating protein (Abra) is essential for fluid shear stress-induced arteriogenesis.
Troidl, K., et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 12, 2093-2101 (2009)
Changes and role of adrenoceptors in PC12 cells after phenylephrine administration and apoptosis induction.
Lencesova, L., et al.
Neurochemistry International, 8, 884-892 (2010)
Naoya Kondo et al.
Scientific reports, 8(1), 1347-1347 (2018-01-24)
As matrix metalloproteinases (MMPs), especially MMP-9 and MMP-12 are involved in the pathological processes associated with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), we developed a novel radiofluorinated probe, 18F-IPFP, for MMPs-targeted positron emission tomography (PET). 18F-IPFP was designed by iodination of
Paola Vagni et al.
Nature communications, 13(1), 3678-3678 (2022-06-28)
Retinal prostheses hold the potential for artificial vision in blind people affected by incurable diseases of the outer retinal layer. Available technologies provide only a small field of view: a significant limitation for totally blind people. To overcome this problem
Maksim A Nesterenko et al.
Parasites & vectors, 13(1), 559-559 (2020-11-11)
Parasitic flatworms (Trematoda: Digenea) represent one of the most remarkable examples of drastic morphological diversity among the stages within a life cycle. Which genes are responsible for extreme differences in anatomy, physiology, behavior, and ecology among the stages? Here we report