SYNF21841L
Synthware™ four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F21841L, 4-neck reaction flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F21841L
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
With identical vertical side joints.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)