Kluczowe dokumenty
SYNP150250M
Synthware synthesis vessel with lower joint and PTFE T-bore stopcock
250 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, with drip tip
Synonim(y):
Synthware P150250M, naczynie do syntezy peptydów w fazie stałej
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P150250M
pojemność
250 mL
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naczynia do syntezy peptydów w fazie stałej są wyposażone w 2 mm korki z PTFE i szklane wsporniki na kulki żywiczne podczas pracy. Wewnętrzne złącze kroplowe 24/40 może być montowane z innymi standardowymi naczyniami szklanymi. Naczynie posiada 8 mm złącze węża do próżni, a kurek ma 8 mm O.D. boczny do wprowadzania gazu obojętnego. Naczynia są dostarczane z nylonową pokrywką pokrytą silikonem PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)