Kluczowe dokumenty
SYNP130100C
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc and T-bore PTFE stopcock
100 mL, porosity: coarse, GL 25
Synonim(y):
Synthware P130100C, Naczynie do syntezy peptydów w fazie stałej
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware P130100C
pojemność
100 mL
100 mL
dopasowywanie
GL 25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z karbowaną tarczą o grubej lub średniej porowatości do podtrzymywania żywicy. Górna część zbiornika ma gwint GL i zakrętkę wyłożoną PTFE. Korek PTFE ma otwór o średnicy 2 mm i ramię o średnicy zewnętrznej 8 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNP130100C-1EA4061832197586