Z284726
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 6 mL, tube L 65 mm, thread size 18-415
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fritted
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
6 mL
rozmiar gwintu
18-415
dł. probówki
65 mm
wielkość porów
25—50 μm
Opis ogólny
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)