59037
Column Frits
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
Synonim(y):
0.5 μm pores
About This Item
Polecane produkty
opis
for Conventional Column Hardware (compression style)
opakowanie
pkg of 10 ea
Średnica
1/8 in.
grubość
0.039 in.
wielkość porów
0.5 μm
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.