57181
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL SPE Tube, pk of 60
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Polecane produkty
Materiały
polyethylene tube
opis
for SPE Tube
opakowanie
pk of 60
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 6mL SPE Tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)