57183
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 20mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Polecane produkty
opis
for SPE Tube
opakowanie
pk of 40
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 20mL SPE Tube
Opis ogólny
Fryty są krytycznymi elementami projektu systemu HPLC i działają jako filtr wgłębny do jednoczesnego fizycznego usuwania małych cząsteczek. Fryty są dostępne w różnych wersjach materiałowych. Fryty o średniej porowatości 20 μm są używane do krystalicznych osadów i zastosowań ekstrakcyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)