Kluczowe dokumenty
57118-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 20 mL, pre-fritted, pk of 20
Synonim(y):
pk 20, Empty Fritted 20-ml SPE Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
opis
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
20 mL
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)