Kluczowe dokumenty
54222-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 6 mL, pre-fritted, pk of 100
Synonim(y):
6mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene
opis
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
opakowanie
pk of 100
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
wielkość porów
20 μm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)