97727-U
C18 Silica gel spherical
pkg of 100 g
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
high-purity grade
Postać
powder
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 100 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
480 m2/g
macierz
Silica
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
200-400 mesh
40-75 μm
wielkość porów
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. It can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?