Merck
852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H42O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.56
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852650P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)