Merck
999971P
Avanti
1-C16 Ether MG
Avanti Research - A Croda Brand 999971P, powder
Synonim(y):
1-O-heksadecylo-sn-glicerol (HG)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 250 mg (999971P-250mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999971P
typ lipidu
phospholipids
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](CO)(O)COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3
Klucz InChI
OOWQBDFWEXAXPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-C16 Ether MG lub 1-O-heksadecylo-sn-glicerol(HG) to neutralny lipid zawierający nasycony 16-węglowy eter łańcucha alkilowego i nienaładowaną grupę głowową.
Zastosowanie
1-C16 Ether MG lub 1-O-heksadecylo-sn-glicerol(HG) może być wykorzystany do badania jego wpływu na ekspresję genów docelowych w komórkach HepG2. Może być również stosowany do promowania biosyntezy plazmalogenu w limfoblastach pochodzących od pacjentów z zespołem Bartha (BTHS).
Działania biochem./fizjol.
1-C16 Ether MG lub 1-O-heksadecylo-sn-glicerol(HG) działa jako prekursor biosyntezy plazmalogenu (PI). Jest niezbędny do utrzymania poziomu plazmalogenu w liniach komórkowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (999971P-250 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Santosh Phuyal et al.
The Journal of biological chemistry, 290(7), 4225-4237 (2014-12-19)
Exosomes are vesicles released by cells after fusion of multivesicular bodies with the plasma membrane. In this study, we have investigated whether ether lipids affect the release of exosomes in PC-3 cells. To increase the cellular levels of ether lipids
José Carlos Bozelli et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(6), 158677-158677 (2020-03-04)
In Barth syndrome (BTHS) mutations in tafazzin leads to changes in both the quantities and the molecular species of cardiolipin (CL), which are the hallmarks of BTHS. Contrary to the well-established alterations in CL associated with BTHS; recently a marked
Akira Abe et al.
Journal of lipid research, 48(10), 2255-2263 (2007-07-14)
A novel lysosomal phospholipase A(2) (LPLA2) with specificity toward phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine was previously purified and cloned. LPLA2 transfers sn-1 or sn-2 acyl groups of phospholipids to the C1 hydroxyl of the short-chain ceramide N-acetylsphingosine (NAS) under acidic conditions. The