Merck
999973P
Avanti
16:0-18:1 Diether PG
Avanti Research - A Croda Brand 999973P, powder
Synonim(y):
1-O-heksadekanylo-2-O-(9Z-oktadecenylo)-sn-glicerolo-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H84 NO8 P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
738.07
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999973P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999973P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC(O)CO)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C40H81O8P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-46-40(38-48-49(43,44)47-36-39(42)35-41)37-45-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17,19,39-42H,3-16,18,20-38H2,1-2H3,(H,43,44);1H3/b19-17-;/t39?,40-;/m1./s1
Klucz InChI
LOQYPPRARRCBCD-ORLXUSOXSA-N
Opis ogólny
16:0-18:1 Diether PG (fosfoglicerol) to klasa glicerofosfolipidów, które mają łańcuchy heksadekanowe i oktadekenowe przyłączone odpowiednio do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych.
Działania biochem./fizjol.
Fosfolipidy związane z eterem działają jako prekursory ważnych cząsteczek sygnalizacyjnych. Stanowią one 20% wszystkich fosfolipidów u ludzi. Stany patologiczne wynikają z zaburzeń genetycznych wpływających na syntezę fosfolipidów eterowych. Eterowe glicerolipidy działają jako cząsteczki błonowe i mediatory komórkowe.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999973P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)