Kluczowe dokumenty
999989C
Avanti
18:1 Diether PC
1,2-di-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
Dioctadecenyl PC
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (999989C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 999989C
stężenie
10 mg/mL (999989C-10mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
- to prepare proteoliposomes to investigate the effects of ceramide and ceramide phosphate/ for the determination of phospholipase A activity of lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) in the ether matrix
- to prepare lipid bilayer membrane to study the influence of glutamic acid residues and pH on the properties of transmembrane helices
- in large unilamellar vesicles (LUVs) to explore the differential interaction of pH (low) insertion peptide (pHLIP) with it by utilizing fluorescence and circular dichroism (CD) spectroscopic approaches
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)