Merck
999989P
Avanti
18:1 Diether PC
powder
Synonim(y):
1,2-di-O-(9Z-oktadecenylo)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H88NO6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999989P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999989P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-39-48-42-44(43-51-52(46,47)50-41-38-45(3,4)5)49-40-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,44H,6-19,24-43H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t44-/m1/s1
Klucz InChI
RBPWQIKZHBYIEY-PXCYNBOKSA-N
Opis ogólny
18:1 Diether PC (fosfocholina) to klasa glicerofosfolipidów, która ma dwa łańcuchy oktadecenowe przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych. Posiada cholinę jako grupę alkoholową, przyłączoną do grupy fosforanowej.
Zastosowanie
Można stosować 18:1 dieter PC lub 1,2-di-O-(9Z-oktadecenylo)-sn-glicero-3-fosfocholinę:
  • do przygotowania proteoliposomów zawierających dieter PC (fosfocholinę)
  • do przygotowania dwuwarstwowej błony lipidowej, do badania wpływu reszt kwasu glutaminowego i pH na właściwości helis transmembranowych
  • w dużych pęcherzykach jednokomórkowych (LUV), aby zbadać zróżnicowane oddziaływanie peptydu insercyjnego (pHLIP) z pH (niskim), wykorzystując metody spektroskopii fluorescencji i dichroizmu kołowego (CD)
Działania biochem./fizjol.
Lipidy przygotowane przy użyciu 18:1 Diether PC (fosfocholiny) są bardziej stabilne niż naturalne lipidy estrowe w warunkach alkalicznych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999989P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Venkatesan Rajagopalan et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(3), 484-492 (2017-01-11)
Negatively charged side chains are important for the function of particular ion channels and certain other membrane proteins. To investigate the influence of single glutamic acid side chains on helices that span lipid-bilayer membranes, we have employed GWALP23 (acetyl-GGALW5LALALALALALALW19LAGA-amide) as
Bhagyashree D Rao et al.
Chemistry and physics of lipids, 226, 104849-104849 (2019-12-15)
pH (low) insertion peptide (pHLIP) is a polypeptide from the third transmembrane helix of bacteriorhodopsin. The pH-dependent membrane insertion of pHLIP has been conveniently exploited for translocation of cargo molecules and as a novel imaging agent in cancer biology due