Merck
Wszystkie zdjęcia(16)
Kluczowe dokumenty
ZRB1924
Sigma-Aldrich
Anti-Prion Protein Antibody, clone 3F17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F17, recombinant monoclonal
opis
3F17 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.66 kDa
observed mol wt ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 3F17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko Prion.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka prionowego.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło białko prionowe w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko prionowe w ludzkiej korze mózgowej i ludzkich skrawkach tkanki mózgowej z chorobą Alzheimera.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko prionowe w komórkach SH-SY5Y.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd białka prionowego z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykrył białko prionowe w milionie komórek SH-SY5Y.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Prion Protein, klon 3F17 10889, nr kat. ZRB1924, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko białku Prion i jest testowane w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Główne białko prionowe (UniProt: P04156; znane również jako PrP, ASCR, PrP27-30, PrP33-35C, CD230) jest kodowane przez gen PRNP (znany również jako ALTPRP, PRIP, PRP) (Gene ID: 5621) u człowieka. PrP wykazuje wysoką ekspresję w mózgu, płucach, nerkach i sercu oraz niski poziom ekspresji w wątrobie i śledzionie. Występuje w dużych ilościach w mózgu ludzi i zwierząt zakażonych zwyrodnieniowymi chorobami neurologicznymi, takimi jak Kuru, choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD), zespół Gerstmanna-Strausslera (GSS), trzęsawka owiec, gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) i zakaźna encefalopatia norek (TME). W normalnym mózgu może odgrywać rolę w rozwoju neuronów i plastyczności synaptycznej oraz może być wymagana do utrzymania osłonki mielinowej neuronów i homeostazy mieliny poprzez działanie jako agonista receptora ADGRG6. PrP może występować w formie PrPc (c = komórkowej) lub PrPsc (sc = trzęsawki owiec). PrPc jest glikoproteiną zwykle umieszczaną w błonie plazmatycznej za pomocą kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) i może być łatwo trawiona przez proteazy. Składa się głównie z a-heliksów. PrPsc ma bardziej strukturę typu b-arkusza i jest wysoce odporny na działanie proteaz. Białka prionowe posiadają dwa miejsca glikozylacji N-linked i mogą zawierać ponad 50 różnych cukrów. Duży rozmiar N-wiązanych cukrów umożliwia im prawie całkowite osłonięcie dwóch ortogonalnych powierzchni białka i ochronę dużych obszarów powierzchni białka przed proteazami. Wykazano, że PrPsc zawiera ten sam zestaw glikanów co PrPc, ale ma wyższy udział cukrów tri- i tetra-antenowych. Wykazano, że po traktowaniu proteinazą K, PrPc jest całkowicie trawiony, podczas gdy PrPsc jest skracany tylko do fragmentu 27-30 kDa. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)