AB5058
Anti-Prion Protein Antibody, NT, a.a. 78-97
serum, Chemicon®
Synonim(y):
PrP, CD230
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRNP(5621)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western blots: >1:2,000
ELISA: >1:35,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1