Merck
HPA002877
Sigma-Aldrich
Anti-PGRMC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Membrane-associated progesterone receptor component 1 antibody produced in rabbit, Anti-mPR antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DQPAASGDSDDDEPPPLPRLKRRDFTPAELRRFDGVQDPRILMAINGKVFDVTKGRKFYGPEGPYGVFAGRDASR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGRMC1(10857)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-PGRMC1 reaguje z ludzkim związanym z błoną receptorem progesteronu składnikiem 1.
Receptor błonowy receptora progesteronu 1/Sigma-2 (PGRMC1) jest białkiem wiążącym hem, zaangażowanym w aktywację białek P450. PGRMC1 wiąże również białko wiążące RNA inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (PAIR-BP1). PGRMC1 bierze udział w regulacji przeżycia lub śmierci komórek nowotworowych po chemioterapii. Ekspresja genów regulowana przez PGRMC1 jest zaangażowana w hamowanie apoptozy przez progesteron.
Immunogen
Membrane-associated progesterone receptor component 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-PGRMC1 jest stosowane do znakowania związanego z błoną receptora progesteronu składnika 1 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli związanego z błoną receptora progesteronu składnika 1 w regulacji przeżycia komórek i apoptozy.
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunocytochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74350
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huacheng He et al.
Biomaterials, 35(35), 9546-9553 (2014-08-27)
A pH, thermal, and redox potential triple-responsive expansile nanogel system (TRN), which swells at acidic pH, temperature higher than its transition temperature, and reducing environment, has been developed. TRN quickly expands from 108 nm to over 1200 nm (in diameter)
Melissa L McCallum et al.
Endocrinology, 157(9), 3309-3319 (2016-06-17)
Progesterone (P4) is essential for female fertility. The objective of this study was to evaluate the functional requirement of the nonclassical P4 receptor (PGR), PGR membrane component 1, in regulating female fertility. To achieve this goal, the Pgrmc1 gene was
Aladdin Riad et al.
Scientific reports, 8(1), 16845-16845 (2018-11-18)
CRISPR/Cas gene studies were conducted in HeLa cells where either PGRMC1, TMEM97 or both proteins were removed via gene editing. A series of radioligand binding studies, confocal microscopy studies, and internalization of radiolabeled or fluorescently tagged LDL particles were then
Terrence K Allen et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 21(2), 260-268 (2013-07-03)
Progesterone (P4) and the progestin, 17α-hydroxyprogesterone caproate, are clinically used to prevent preterm births (PTBs); however, their mechanism of action remains unclear. Cytokine-induced matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) activity plays a key role in preterm premature rupture of the membranes and
Valentina Lodde et al.
Cancers, 14(23) (2022-12-12)
During mitosis, chromosome missegregation and cytokinesis defects have been recognized as hallmarks of cancer cells. Cytoskeletal elements composing the spindle and the contractile ring and their associated proteins play crucial roles in the faithful progression of mitotic cell division. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA002877-25UL4061842812011
HPA002877-100UL4061837134203