Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700697
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD31wytwarzane u królików
Synonim(y):
CD31, CD31/EndoCAM, GPIIA, PECA1, PECAM-1, PECAM1, endoCAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
79
80
81
82
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
4.34 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... PECAM1(18613)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen znajduje się na powierzchni płytek krwi, monocytów, neutrofili i niektórych typów limfocytów T i stanowi dużą część połączeń międzykomórkowych komórek śródbłonka. Kodowane białko należy do nadrodziny immunoglobulin i prawdopodobnie bierze udział w migracji leukocytów, angiogenezie i aktywacji integryn.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 600 do C-końca mysiego CD31 (NP_001292086.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)