Kluczowe dokumenty
SAB5701643
Sigma-Aldrich
Anty-CD34
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.63 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD34(947)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen może odgrywać rolę w przyłączaniu komórek macierzystych do macierzy zewnątrzkomórkowej szpiku kostnego lub do komórek zrębu. To jednoprzebiegowe białko błonowe jest wysoce glikozylowane i fosforylowane przez kinazę białkową C. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 160-320 ludzkiego CD34 (NP_001020280).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)