Kluczowe dokumenty
SAB5701160
Sigma-Aldrich
Anty-CD44
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest glikoproteiną powierzchniową zaangażowaną w interakcje komórka-komórka, adhezję i migrację komórek. Jest receptorem dla kwasu hialuronowego (HA) i może również oddziaływać z innymi ligandami, takimi jak osteopontyna, kolageny i metaloproteinazy macierzy (MMP). Białko to uczestniczy w wielu różnych funkcjach komórkowych, w tym w aktywacji limfocytów, recyrkulacji i naprowadzaniu, hematopoezie i przerzutach nowotworowych. Transkrypty tego genu podlegają złożonemu alternatywnemu splicingowi, w wyniku którego powstaje wiele funkcjonalnie różnych izoform, jednak pełna długość niektórych z tych wariantów nie została określona. Alternatywny splicing jest podstawą strukturalnej i funkcjonalnej różnorodności tego białka i może być związany z przerzutami nowotworowymi. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD44
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)