Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2L16 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ludzką makrosialinę/CD68. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od N-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej makrosialiny/CD68.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U937.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło makrosialinę/CD68 w lizacie komórek U937.
Testowane aplikacje
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała CD68 z KD wynoszącym 2,6 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Immunohistochemia (analiza parafinowa): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło makrosialinę/CD68 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła peptyd Macrosialin/CD68.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Macrosialin/CD68, klon 2L16 10889, nr kat. ZRB1427, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na makrosialinę/CD68 i jest stosowane w testach wiązania powinowactwa, ELISA, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Makrosialina (UniProt: P34810; znana również jako Gp110, CD68) jest kodowana przez gen CD68 (Gene ID: 968) u człowieka. CD68 jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-319), domenę transbłonową (aa 320-345) i krótki ogon cytoplazmatyczny (aa 345-354). Zawiera również domenę podobną do mucyny (aa 23-140) i ma dwa powtórzenia o długości 30 aminokwasów (aa 70-99 i 100-129), zawias bogaty w prolinę (aa 140-152) i domenę podobną do LAMP. CD68 wykazuje wysoką ekspresję w monocytach krwi i makrofagach tkankowych. Jego ekspresję obserwuje się również w limfocytach, fibroblastach i komórkach śródbłonka. Występuje również w wielu komórkach nowotworowych i umożliwia im przyłączanie się do selektyny na śródbłonku naczyniowym, ułatwiając ich rozprzestrzenianie się do miejsc wtórnych. CD68 znajduje się głównie w przedziale endosomalnym/lizosomalnym, ale może szybko przemieszczać się na powierzchnię komórki. W makrofagach odgrywa rolę w ich aktywności fagocytarnej, zarówno w wewnątrzkomórkowym metabolizmie lizosomalnym, jak i w zewnątrzkomórkowych interakcjach komórka-komórka i komórka-patogen. Wiąże się z lektynami lub selektynami specyficznymi dla tkanek i narządów, co pozwala na naprowadzanie makrofagów do określonych miejsc. Ma dobrą wartość predykcyjną jako marker prognostyczny przeżycia u pacjentów z rakiem. Wykazano, że ekspresja CD68 jest zwiększona w makrofagach w odpowiedzi na bodźce zapalne, takie jak ekspozycja na oxLDL, lipopolisacharyd lub interferon-g. W związku z tym może służyć jako dobry histochemiczny/cytochemiczny marker stanu zapalnego związanego z zaangażowaniem monocytów/makrofagów. Jego ekspresji nie obserwuje się w komórkach dendrytycznych; dlatego może być stosowany do immunohistochemicznego odróżniania makrofagów od komórek dendrytycznych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Chistiakoc, DA., et al. (2017). Lab. Invest. 97(1); 4-13).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany