Kluczowe dokumenty
SAB4501651
Sigma-Aldrich
Anti-Keratin 5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
58 kDa cytokeratin, CK-5, Cytokeratin-5, K5, Keratin type II cytoskeletal 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT5(3852)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-Keratin 5 Antibody detects endogenous levels of total Keratin 5 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Keratin 5.
Immunogen Range: 541-590
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Verena Sigl et al.
Cell research, 26(7), 761-774 (2016-06-01)
Breast cancer is the most common female cancer, affecting approximately one in eight women during their life-time. Besides environmental triggers and hormones, inherited mutations in the breast cancer 1 (BRCA1) or BRCA2 genes markedly increase the risk for the development
Norio Kitagawa et al.
Anatomical science international, 94(2), 163-171 (2018-10-26)
Nisin is a food preservative produced by Lactococcus lactis subsp. lactis. Previous blood biochemical research revealed that nisin has physiological effects in mammals; although the site of action has yet to be identified, keratinocytes have been proposed as a possible