Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700076
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD44produkowane u królików
Synonim(y):
CD44, CDW44, CSPG8, ECMR-III, HCELL, HUTCH-I, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, W
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
32-53
3
73-81
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
3.75 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest glikoproteiną powierzchniową zaangażowaną w interakcje komórka-komórka, adhezję i migrację komórek. Jest receptorem dla kwasu hialuronowego (HA) i może również oddziaływać z innymi ligandami, takimi jak osteopontyna, kolageny i metaloproteinazy macierzy (MMP). Białko to uczestniczy w wielu różnych funkcjach komórkowych, w tym w aktywacji limfocytów, recyrkulacji i naprowadzaniu, hematopoezie i przerzutach nowotworowych. Transkrypty tego genu podlegają złożonemu alternatywnemu splicingowi, w wyniku którego powstaje wiele funkcjonalnie różnych izoform, jednak pełna długość niektórych z tych wariantów nie została określona. Alternatywny splicing jest podstawą strukturalnej i funkcjonalnej różnorodności tego białka i może być związany z przerzutami nowotworowymi.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 148-247 ludzkiego CD44 (NP_001189486.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700076-100UL4065265168212