Kluczowe dokumenty
SAB5700847
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CAM1/CD56produkowane u królików
Synonim(y):
CD56, MSK39, NCAM, NCAM1, NCAM1 /CD56
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40
73
80
83
93
94
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.88 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCAM1(4684)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko adhezji komórkowej, które należy do nadrodziny immunoglobulin. Kodowane białko jest zaangażowane w interakcje komórka-komórka, jak również interakcje komórka-matryca podczas rozwoju i różnicowania. Wykazano, że kodowane białko jest zaangażowane w rozwój układu nerwowego oraz komórek zaangażowanych w ekspansję limfocytów T i komórek dendrytycznych, które odgrywają ważną rolę w nadzorze immunologicznym. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 759-858 ludzkiego NCAM1 / CD56 (NP_851996.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700847-100UL4065265183765