MABN221
Anti-NCAM1 Antibody, clone 11G7.1
clone 11G7.1, from mouse
Synonim(y):
Neural cell adhesion molecule 1, N-CAM-1, NCAM-1, CD56
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11G7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Ncam1(24586)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected NCAM1 in rat hippocampus and rat cerebral cortex tissues.
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NCAM1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat brain tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1