AB5084P
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Dopamine D2 receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD2(1813)
mouse ... Drd2(13489)
rat ... Drd2(24318)
rhesus monkey ... Drd2(694181)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
loop #3.
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
1-10 µg/mL (Chemiluminescence technique) The predicted size of D2 is approximately 50 kDa. However, additional bands at approximately 68 and 100 kDa, and others are typically seen in various tissues (Boundy et al. 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al. 199; Farooqui & Prasad 1992, BBRC; Brock et al. 1992; Farooqui & Prasad 1992, Life Sci). Approximately 100-400 µg of membrane protein/lane should be loaded to visualize various bands.
Immunohistochemistry:
2-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections on a previous lot.
Immunohistochemistry:
1-20 µg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
Immunoprecipitation:
1-10 μg/mL using 100-400 μg of protein on a previous lot. An antibody made to this epitope has been shown to immunoprecipitate both the long and short forms (2).
ELISA:
0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide (Catalog number AG221)/well) of a previous lot was used on ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected Dopamine Receptor D2 on 10 μg of human brain lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Monkey brain tissue, rat brain lysate
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2