Kluczowe dokumenty
SAB4500671
Sigma-Aldrich
Anti-DRD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
D(1A) dopamine receptor, DRD1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD1(1812)
Opis ogólny
Anti-DRD1 Antibody detects endogenous levels of total DRD1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DRD1.
Immunogen Range: 135-184
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pablo Garrido-Gil et al.
Oncotarget, 9(13), 10834-10846 (2018-03-16)
Gastrointestinal dysfunction is a common problem in the elderly. Aging-related changes in interactions between local dopaminergic and renin-angiotensin systems (RAS) have been observed in the brain, renal and vascular tissues. However, it is not known if these interactions also occur
Pablo Garrido-Gil et al.
Molecular neurobiology, 55(9), 7297-7316 (2018-02-07)
The exact mechanism of gut dysfunction in Parkinson's disease and, conversely, the role of gut pathology in brain dopaminergic degeneration are controversial. We investigated the effects of nigral lesions on the colonic neurotransmission, the effect of gut inflammation on the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500671-100UG4061837744112