AB1558
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Anty-D2DR, Anty-D2R
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Drd2(24318)
Specyficzność
Immunogen
The immunogen shows 100% homology with mouse, 90% with human and bovine and 72% with canine D2R receptors. An antibody made to the same sequence has shown reactivity with human, lobster, squid and crawfish.
Zastosowanie
Immunohistochemistry: 4% PFA fixed, frozen sections, 1:200, 24 hour incubation at room temperature, DAB detection. {Tillerson, JL et al. (2006) Behavioural Brain Res. 172:97-105.
Immunocytochemistry: 4% PFA fixed cells 10-15′, permeabilized with 0.2-0.3% triton X-100, 1:100, o/N 4C for fluorescence {Sun, W et al (2005) Stem Cells 23(7):931-945, http://stemcells.alphamedpress.org/cgi/content/full/23/7/931}.
Western blot: 1:1,000-1:5,000 (Chemiluminescence technique) Higher concentration of antibody may be necessary when using low concentration samples or when using milk in antibody diluents. It may be necessary to load 100-200 μg of purified striatal or other tissue membranes to visualize the DR2 bands. The antibody has been shown to recognize both native and denatured DR2 bands.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 [1 μg/mL D2R peptide (Cat. Number AG284)/well]
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1