Kluczowe dokumenty
SAB2900445
Sigma-Aldrich
Anti-DRD5 / DOPAMINE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
D(5) dopamine receptor, D1beta dopamine receptor, D5 dopamine receptor, DRD5, Dopamine 5 receptor, Dopamine receptor D5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: 3.4 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD5(1816)
Opis ogólny
CA2 jest jednym z kilku (co najmniej 7) izozymów anhydrazy węglanowej. Anhydraza węglanowa katalizuje odwracalne uwodnienie dwutlenku węgla. Defekty tego enzymu są związane z osteopetrozą i kwasicą kanalików nerkowych.
Immunogen
Syntetyczny 16-aminokwasowy peptyd z 3. zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego DRD5 / receptora dopaminy D5. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek (100%); goryl (94%); gibon, małpa (88%); marmozeta (81%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający mniej niż 0,1% azydku sodu.
Supplied at 1 mg/ml
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2900445-50UG4061837626845