Kluczowe dokumenty
MABN2298M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Prion Protein, klon POM2
clone POM2, from mouse
Synonim(y):
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
POM2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prnp(19122)
Opis ogólny
Główne białko prionowe (UniProt: P04925; znane również jako PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230) jest kodowane przez gen Prnp (znany również jako Prn-p, Prp) (Gene ID: 19122) u myszy. PrP wykazuje wysoką ekspresję w mózgu, płucach, nerkach i sercu oraz niski poziom ekspresji w wątrobie i śledzionie. Występuje w dużych ilościach w mózgu ludzi i zwierząt zakażonych zwyrodnieniowymi chorobami neurologicznymi, takimi jak Kuru, choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD), zespół Gerstmanna-Strausslera (GSS), trzęsawka owiec, gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) i zakaźna encefalopatia norek (TME). W normalnym mózgu może odgrywać rolę w rozwoju neuronów i plastyczności synaptycznej oraz może być wymagany do utrzymania osłonki mielinowej neuronów i homeostazy mieliny poprzez działanie jako agonista receptora ADGRG6. PrP może występować w formie PrPc (c = komórkowej) lub PrPsc (sc = trzęsawki owiec). PrPc jest glikoproteiną zwykle umieszczaną w błonie plazmatycznej za pomocą kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) i może być łatwo trawiona przez proteazy. Składa się głównie z alfa-heliksów. PrPsc ma bardziej strukturę typu arkusza beta i jest wysoce odporny na działanie proteaz. Białka prionowe posiadają dwa miejsca glikozylacji N-linked i mogą zawierać ponad 50 różnych cukrów. Duży rozmiar N-wiązanych cukrów umożliwia im prawie całkowite osłonięcie dwóch ortogonalnych powierzchni białka i ochronę dużych obszarów powierzchni białka przed proteazami. Wykazano, że PrPsc zawiera ten sam zestaw glikanów co PrPc, ale ma wyższy udział cukrów tri- i tetra-antenowych. Namnażanie białek prionowych wydaje się być wolniejsze in vivo niż in vitro. Wykazano, że po traktowaniu proteinazą K, PrPc jest całkowicie trawiony, podczas gdy PrPsc jest skracany tylko do fragmentu 27-30 kDa. (Ref.: Meisl, G., et al. (2021). Nat. Struct. Mol. Biol. 28(4); 365-372).
Specyficzność
Klon POM2 wykrywa główne białko prionowe w mózgu myszy Tga20. Skierowany jest na epitop w segmencie powtórzenia oktapeptydu w regionie N-końcowym.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 209 aminokwasom z wewnętrznego regionu głównego białka prionowego myszy.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 0,25 ug/ml z reprezentatywnej partii wykryło białko Prion w lizacie tkanki hipokampa myszy.
Analiza immunocytochemiczna: Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła białko prionowe w zastosowaniach immunocytochemicznych (Kuffer, A., et. al. (2016). Nature. 536(7617):464-8).
Analiza ELISA: Analiza ELISA: A representative lot detected Prion Protein in ELISA applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła białko prionowe w zastosowaniach immunohistochemicznych (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła białko prionowe w zastosowaniach immunoprecypitacji (Kuffer, A., et. al. (2016). Nature. 536(7617):464-8; Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła białko prionowe w zastosowaniach immunofluorescencji (Kuffer, A., et. al. (2016). Nature. 536(7617):464-8).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła białko prionowe w zastosowaniach Western Blotting (Kuffer, A., et. al. (2016). Nature. 536(7617):464-8; Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Anti-Prion Protein, klon POM2, nr kat. MABN2298, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko PrP i zostało przetestowane w testach ELISA, immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Brain homogenate from a Tga20 mouse overexpressing Prnp versus brain homogenate from a ZH3/ZH3 control mouse lacking Prnp.
Western Blotting Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody this antibody detected PrP in Brain homogenate from a Tga20 mouse overexpressing Prnp versus brain homogenate from a ZH3/ZH3 control mouse lacking Prnp.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~35 kDa; obliczono 27,98 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1