MAK066
Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Synonim(y):
LDH Activity Assay Kit, LDH Assay, Lactic Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
zastosowanie
sufficient for 500 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
hematological disorder; cancer
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LDHA(3939) , LDHB(3945)
mouse ... LDHA(16828) , LDHB(16832)
rat ... LDHA(24533) , LDHB(24534)
Opis ogólny
Zastosowanie
Lactate Dehydrogenase Activity Assay Kit has been used to determine the concentration of lactate dehydrogenase in samples.
Przydatność
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.